Butanon 99+% for electronic use (MOS) residue-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
327910010
327910025
327910010.EA
1820
CZK
327910010.
327910025.
Butanon 99+% for electronic use (MOS) residue-free
Methyl ethyl ketone
Vzorec:
C₂H₅COCH₃ Bod varu: 80 °C (760 mmHg) Bod tání: –87 °C Hustota: 0,806 g/cm³ Bod vzplanutí: –7 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011648 CAS číslo: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 13,06097 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤20 ppb |
Barium (Ba) | ≤20 ppb |
Copper (Cu) | ≤10 ppb |
Iron (Fe) | ≤50 ppb |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |