Tisk…
Butanon 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
149670010 149670025 149670250 149670251
ACRO149670010EA 1880 CZK
ACRO149670010 ACRO149670025 ACRO149670250 ACRO149670251
Butanon 99+%, extra pure
Methyl ethyl ketone
Vzorec: C₂H₅COCH₃
Bod varu: 80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0,806 g/cm³
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011648
CAS číslo: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %