Tisk…
9-Heptadecanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L01630.06 L01630.14
L01630.06EA 2230 CZK
L01630.06 L01630.14
9-Heptadecanone ≥98%
9-Heptadecanone
Purity: 98% CAS No.: 540-08-9 Molecular Formula: C17H34O Formula Weight: 254.46 Melting Point: 51-53° Boiling Point: 250-253° MDL No.: MFCD00009573
Vzorec: C₁₇H₃₄O
MW: 254,46 g/mol
Bod varu: 250…253 °C
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009573
CAS číslo: 540-08-9
EINECS: 208-734-5