5-Nonanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A13722.22
A13722.36
A13722.22EA
2020
CZK
A13722.22
A13722.36
5-Nonanone ≥98%
5-Nonanone
Purity: 98%
CAS No.: 502-56-7
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: -50°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1743583
MDL No.: MFCD00009484
Vzorec:
C₉H₁₈O Bod varu: 186…187 °C Bod tání: –50 °C Hustota: 0,824 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009484 CAS číslo: 502-56-7 EINECS: 207-946-5 |