Tisk…
Kbelíky
Dodavatel: Brand
72376 72378
BRND72376EA 1070 CZK
BRND72376 BRND72378
Kbelíky
Kbelíky
PP, průsvitné.
  • stupnice
  • velmi dobrá tepelná odolnost
  • velmi dobrá chemická odolnost
Univerzální mnohostranný kbelík s výlevkou, zpevněným okrajem a rukojetí.