4-Heptanon ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21222.AE
B21222.AK
B21222.AEEA
889
CZK
B21222.AE
B21222.AK
4-Heptanon ≥98%
4-Heptanone
Purity: 98%
CAS No.: 123-19-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4070
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1699049
Merck Reference: 14,3345
UN No.: 2710
MDL No.: MFCD00009403
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 143…144 °C Bod tání: –33 °C Hustota: 0,818 Bod vzplanutí: 48 °C (118 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009403 CAS číslo: 123-19-3 EINECS: 204-608-9 UN: 2710 ADR: 3,III Merck Index: 14,3345 |