4-Heptanon 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
146550050
146555000
146550025
ACRO146550050EA
853
CZK
ACRO146550050
ACRO146555000
ACRO146550025
4-Heptanon 98%
4-Heptanone
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 145 °C (760 mmHg) Bod tání: –33 °C Hustota: 0,81 g/cm³ Bod vzplanutí: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009403 CAS číslo: 123-19-3 EINECS: 204-608-9 UN: 2710 ADR: 3,III Merck Index: 13,03379 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |