Tisk…
VWR®, Pytle odpadkové, s/bez potisku
Dodavatel: VWR Collection
129-0582EA 7670 CZK
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Pytle odpadkové, s/bez potisku
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pytle jsou vhodné pro bezpečnou likvidaci laboratorního materiálu, jako jsou jednorázové Petriho misky, pipetovací špičky, zkumavky, atd.
PP, 40 µm široké, průhledné, s/bez potisku „Biohazard“.
  • odolné pro teploty až do 145°C
  • autoklávovatelné