3-Pentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Diethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03605.0100
8.03605.1000
8.03605.0100EA
857
CZK
8.03605.0100
8.03605.1000
3-Pentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Pentanone
Vzorec:
C₅H₁₀O Bod varu: 101 °C (1013 hPa) Bod tání: –40 °C Hustota: 0,8148 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 13 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009320 CAS číslo: 96-22-0 EINECS: 202-490-3 UN: 1156 ADR: 3,II Merck Index: 13,03148 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 86.13 g/mol |
Boiling Point | 101 - 103 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 37.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 7 °C |
Refractive Index | 1.3923 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 7.7 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |
Synonyms | 3-Pentanone, Ethyl ketone |
Hill Formula | C5H10O |