Tisk…
3-Pentanon 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155815000 155810025
ACRO155815000EA 1420 CZK
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanon 98%, pure
3-Pentanone
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 100…102 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,815 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009320
CAS číslo: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %