3-Octanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12113.14
A12113.22
A12113.14EA
1150
CZK
A12113.14
A12113.22
3-Octanone ≥98%
3-Octanone
Purity: 98%
CAS No.: 106-68-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -23°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1700021
Merck Reference: 14,6084
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009515
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 167…168 °C Bod tání: –23 °C Hustota: 0,822 Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009515 CAS číslo: 106-68-3 EINECS: 203-423-0 UN: 1224 ADR: 3,III Merck Index: 14,6084 |