Tisk…
3-Nonanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19878.22 A19878.14
A19878.22EA 5190 CZK
A19878.22 A19878.14
3-Nonanone ≥98%
3-Nonanone
Purity: 98% CAS No.: 925-78-0 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4200 Melting Point: -8° Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 1700447 MDL No.: MFCD00009541
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 187…188 °C
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,825
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009541
CAS číslo: 925-78-0
EINECS: 213-125-2