Tisk…
3-Hexanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146900100 146900500 146902500
146900100.EA 1060 CZK
146900100. 146900500. 146902500.
3-Hexanone 98%
3-Hexanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 123 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009402
CAS číslo: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %