Tisk…
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17515.14 A17515.06
A17515.14EA 11050 CZK
A17515.14 A17515.06
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2420-16-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 128-132° MDL No.: MFCD00016981
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…132 °C
Hustota: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016981
CAS číslo: 2420-16-8