Tisk…
3-Heptanon 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120380010 120382500 120380025
ACRO120380010EA 9230 CZK
ACRO120380010 ACRO120382500 ACRO120380025
3-Heptanon 98%
3-Heptanone
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 146…149 °C (760 mmHg)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009483
CAS číslo: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure