Tisk…
2-Undecanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08469.0100 8.08469.0500
8.08469.0100EA 1310 CZK
8.08469.0100 8.08469.0500
2-Undecanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Undecanone
Vzorec: C₁₁H₂₂O
MW: 170.3
Bod varu: 231
Bod tání: ∼12 °C
Hustota: 0.83
Bod vzplanutí: 96
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009583
CAS číslo: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06178
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 170.29 g/mol
Boiling Point 228 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl nonyl ketone
Hill Formula C11H22O
Chemical Formula CH3(CH2)8COCH3