Tisk…
2-Pentanon 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl Propyl Ketone
123502500 123500025 123500010 123500100
ACRO123502500EA 1090 CZK
ACRO123502500 ACRO123500025 ACRO123500010 ACRO123500100
2-Pentanon 99%, pure
2-Pentanone
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 100…103 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,809 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009400
CAS číslo: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %