Tisk…
2-Octanone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Octan-2-one
129420250 129425000 129420025
129420250.EA 975 CZK
129420250. 129425000. 129420025.
2-Octanone 99+%
2-Octanone
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128.21
Bod varu: 173 °C (760 mmHg)
Bod tání: –16 °C
Hustota: 0.819 g/cm³
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009540
CAS číslo: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04731
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test