2-Nonanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
A11781.0B
A11781.18
A11781.22
A11781.0BEA
6630
CZK
A11781.0B
A11781.18
A11781.22
2-Nonanone ≥98%
2-Nonanone
Purity: 98+%
CAS No.: 821-55-6
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -15°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1743645
MDL No.: MFCD00009553
Vzorec:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol Bod varu: 195 °C Bod tání: –15 °C Hustota: 0,826 Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009553 CAS číslo: 821-55-6 EINECS: 212-480-0 |