Tisk…
2-Nonanone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
148780050 148781000 148785000
148780050.EA 868 CZK
148780050. 148781000. 148785000.
2-Nonanone 99%
2-Nonanone
Vzorec: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Bod varu: 188…190 °C (760 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,826 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009553
CAS číslo: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %