Tisk…
2-Hexanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
A14867.09 A14867.18 A14867.22 A14867.36
A14867.09EA 954 CZK
A14867.09 A14867.18 A14867.22 A14867.36
2-Hexanone ≥98%
2-Hexanone
Purity: 98% CAS No.: 591-78-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1737676 Merck Reference: 14,6033 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009482
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 126…127 °C
Bod tání: –56 °C
Hustota: 0,811
Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009482
CAS číslo: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6033