Tisk…
2-Hexanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
146881000 146885000 146880025
146881000.EA 3980 CZK
146881000. 146885000. 146880025.
2-Hexanone 98%
2-Hexanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 127 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009482
CAS číslo: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06060
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %