Tisk…
Palladium(II) trifluoroacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
317020010 317020050
ACRO317020010EA 4530 CZK
ACRO317020010 ACRO317020050
Palladium(II) trifluoroacetate 97%
Palladium(II) trifluoroacetate
Vzorec: C₄F₆O₄Pd
MW: 332.45
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013204
CAS číslo: 42196-31-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 30.9 to 33.2 % (Pd)