Cesium trifluoroacetate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44633.09
44633.18
44633.09EA
1580
CZK
44633.09
44633.18
Cesium trifluoroacetate
Cesium trifluoroacetate
CAS No.: 21907-50-6
Molecular Formula: CsOOCCF3
Formula Weight: 245.92
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 115°
MDL No.: MFCD00051304
Vzorec:
C₂CsF₃O₂ Bod tání: 115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051304 CAS číslo: 21907-50-6 |