2-Heptanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18711.0100
8.18711.1000
8.18711.0100EA
1010
CZK
8.18711.0100
8.18711.1000
2-Heptanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Heptanone
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 150 °C (1013 hPa) Bod tání: –35 °C Hustota: 0,8111 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009513 CAS číslo: 110-43-0 EINECS: 203-767-1 UN: 1110 ADR: 3,III Merck Index: 13,04683 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 4.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -35 °C |
Molar Mass | 114.18 g/mol |
Boiling Point | 150 - 152 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 43 °C |
Refractive Index | 1.4007 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.11 - 7.9 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 532 °C |
Saturation concentration | 16.2 g/m3 (20 °C) Air |
Evaporation number | 17.4 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |