Tisk…
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triethylamine trihydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
350620250 350621000
ACRO350620250EA 3170 CZK
ACRO350620250 ACRO350621000
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Vzorec: C₆H₁₈F₃N
MW: 161.21
Bod varu: 70 °C (15 mmHg)
Bod tání: –29 °C
Hustota: 0.989 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043294
CAS číslo: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2922
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)