Tisk…
Triethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Triethylamine hydrochloride
90350-1KG 90350-250G 90350-50G
SIAL90350-1KGEA 4720 CZK
SIAL90350-1KG SIAL90350-250G SIAL90350-50G
Triethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Triethylamoniumchlorid
Vzorec: C₆H₁₆ClN
MW: 137.65
Hustota: 0.7637 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012500
CAS číslo: 554-68-7
EINECS: 209-067-2