Tisk…
Triethylamoniumchlorid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
270670010 270672500
ACRO270670010EA 3790 CZK
ACRO270670010 ACRO270672500
Triethylamoniumchlorid 99+%
Triethylamoniumchlorid
Vzorec: C₆H₁₆ClN
Bod tání: 254…260 °C
Hustota: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012500
CAS číslo: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 260 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)