Tisk…
Triethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Triethylamine hydrochloride
MQ200
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000
8.21135.0005EA 790 CZK
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000
Triethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Triethylamoniumchlorid
Vzorec: C₆H₁₆ClN
MW: 137.65
Hustota: 0.7637 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012500
CAS číslo: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1440 g/l (20 °C)
Melting Point 255 - 258 °C
Molar Mass 137.65 g/mol
Bulk Density 220 kg/m3
Density 1.07 g/cm3 (21 °C)
pH 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Triethylamine hydrochloride
Hill Formula C6H16ClN
Chemical Formula (C2H5)3N * HCl