Tisk…
Triethylammonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Triethylamine hydrobromide
349721000 349725000
ACRO349721000EA 1280 CZK
ACRO349721000 ACRO349725000
Triethylammonium bromide 99%
Triethylammonium bromide
Vzorec: C₆H₁₅N·HBr
MW: 182.1
Bod vzplanutí: >65 °C
MDL Number: MFCD00054287
CAS číslo: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %