[2.2]-Paracyclophane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20136.03
B20136.06
B20136.03EA
965
CZK
B20136.03
B20136.06
[2.2]-Paracyclophane ≥99%
[2.2]-Paracyclophane
Purity: 99%
CAS No.: 1633-22-3
Molecular Formula: C16H16
Formula Weight: 208.30
Odour: Odourless
Melting Point: 283-288°
Beilstein Reference: 1910888
MDL No.: MFCD00003707
Vzorec:
C₁₆H₁₆ Bod varu: 321 °C (1013 hPa) Bod tání: 283…288 °C Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003707 CAS číslo: 1633-22-3 EINECS: 216-644-2 |