trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25070.06
B25070.14
B25070.22
B25070.06EA
930
CZK
B25070.06
B25070.14
B25070.22
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 50910-54-8
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 225-230°
Beilstein Reference: 3909294
Vzorec:
C₆H₁₄ClNO Bod tání: 225…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012566 CAS číslo: 50910-54-8 |