Tisk…
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22365.06 B22365.14 B22365.22
B22365.06EA 1180 CZK
B22365.06 B22365.14 B22365.22
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
trans-4-Aminocyclohexanol
Purity: 98+% CAS No.: 27489-62-9 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Melting Point: 110-113° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00067698
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 127 °C (14 mmHg)
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067698
CAS číslo: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
UN: 3259
ADR: 8,III