Tisk…
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
M-Clarity™ quality level = MQ100
192619-25G 192619-5G
SIAL192619-25GEA 4880 CZK
SIAL192619-25G SIAL192619-5G
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-butenal
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Bod varu: 115…117 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006977
CAS číslo: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN: 1989
ADR: 3,II