trans-2-Methyl-2-butenal 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
353030050
353030250
ACRO353030050EA
1240
CZK
ACRO353030050
ACRO353030250
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
trans-2-Methyl-2-butenal
Vzorec:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Bod varu: 115…117 °C (1013 hPa) Hustota: 0,871 g/cm³ Bod vzplanutí: 18 °C |
MDL Number:
MFCD00006977 CAS číslo: 497-03-0 EINECS: 207-833-0 UN: 1989 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...