Tisk…
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
222577-25G 222577-5G
SIAL222577-25GEA 6110 CZK
SIAL222577-25G SIAL222577-5G
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
MW: 151.64
Bod tání: 174…174 °C
MDL Number: MFCD00001490
CAS číslo: 5456-63-3