Tisk…
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206980050 206980250
ACRO206980050EA 2240 CZK
ACRO206980050 ACRO206980250
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
MW: 151.64
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001490
CAS číslo: 5456-63-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %