Thiobenzamide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
164730100
164730500
ACRO164730100EA
956
CZK
ACRO164730100
ACRO164730500
Thiobenzamide 95%
Thiobenzamide
Vzorec:
C₇H₇NS Bod varu: 245 °C (1013 hPa) Bod tání: 114…118 °C |
MDL Number:
MFCD00008060 CAS číslo: 2227-79-4 EINECS: 218-765-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow-green Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
HPLC | ≥94 % |