Tisk…

Ethyl-akrylát 99.5% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Acrylic acid-ethyl ester

117980010 117980025 117980250 117980100
ACRO117980010EA 1810 CZK
ACRO117980010 ACRO117980025 ACRO117980250 ACRO117980100
Ethyl-akrylát 99.5% stabilizovaný
Ethyl-akrylát
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 99 °C (760 mmHg)
Bod tání: –71 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009188
CAS číslo: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.40 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Free acid ≤0.009 % (as acrylic acid)
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR