Tisk…
Ethyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E9706-100ML E9706-10L E9706-1L E9706-2L
SIALE9706-100MLEA 1530 CZK
SIALE9706-100ML SIALE9706-10L SIALE9706-1L SIALE9706-2L
Ethyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
Ethyl-akrylát
Vzorec: C₅H₈O₂
MDL Number: MFCD00009188
CAS číslo: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II