Tisk…
Akrylová kyselina stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Prop-2-enoic acid
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
147230-100G 147230-18KG 147230-1L 147230-2.5L 147230-3KG 147230-500G 147230-5G
SIAL147230-100GEA 2350 CZK
SIAL147230-100G SIAL147230-18KG SIAL147230-1L SIAL147230-2.5L SIAL147230-3KG SIAL147230-500G SIAL147230-5G
Akrylová kyselina stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Acrylic acid
Vzorec: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Bod varu: 141,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (10 °C)
MDL Number: MFCD00004367
CAS číslo: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II