Tisk…
2-Heptanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
154000010 154001000 154002500 154000051
ACRO154000010EA 5340 CZK
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500 ACRO154000051
2-Heptanone 98%
2-Heptanone
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 149…150 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009513
CAS číslo: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04683
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure