Tisk…
Tributylphenyltin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenylstannane
370230010 370230100 370230500
ACRO370230010EA 982 CZK
ACRO370230010 ACRO370230100 ACRO370230500
Tributylphenyltin
Tributylphenyltin
Vzorec: C₁₈H₃₂Sn
MW: 367.16
Bod varu: 125…128 °C (.1 mmHg)
Hustota: 1.125 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134394
CAS číslo: 960-16-7
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %