Tisk…
Osmium(III) chloride hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Osmium trichloride hydrate
318705000 318700025
ACRO318705000EA 5670 CZK
ACRO318705000 ACRO318700025
Osmium(III) chloride hydrate
Osmium(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃Os·H₂O
MW: 314.6
Bod tání: >500 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149815
CAS číslo: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
UN: 2923
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to black Powder or crystals
Osmium (Os) 53 to 56 %