Tisk…
Osmium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Osmium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
398594-100MG 398594-500MG
SIAL398594-100MGEA 3100 CZK
SIAL398594-100MG SIAL398594-500MG
Osmium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Osmium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Os
MW: 296,59 g/mol
Bod tání: 500 °C
Hustota: 5,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011148
CAS číslo: 13444-93-4
EINECS: 236-587-7