Methyl nitroacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18950.09
L18950.04
L18950.09EA
10610
CZK
L18950.09
L18950.04
Methyl nitroacetate ≥98%
Methyl nitroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2483-57-0
Molecular Formula: C3H5NO4
Formula Weight: 119.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Ester-like
Boiling Point: 195-198°
Beilstein Reference: 1758670
MDL No.: MFCD00075480
Vzorec:
C₃H₅NO₄ Bod varu: 195…198 °C Hustota: 1,294 Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075480 CAS číslo: 2483-57-0 EINECS: 219-622-0 |