Tisk…
Ethyl nitroacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
185170050 185170250 185171000
ACRO185170050EA 2070 CZK
ACRO185170050 ACRO185170250 ACRO185171000
Ethyl nitroacetate 98%
Ethyl nitroacetate
Vzorec: C₄H₇NO₄
Bod varu: 105…107 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,199 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007403
CAS číslo: 626-35-7
EINECS: 210-944-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Identification Passes test for Chlorides
Residue after ignition ≤0.1 %