Ethyl nitroacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14433.06
A14433.14
A14433.22
A14433.06EA
1940
CZK
A14433.06
A14433.14
A14433.22
Ethyl nitroacetate ≥97%
Ethyl nitroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 626-35-7
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Weak
Boiling Point: 93-95°/10mm
Beilstein Reference: 1210027
MDL No.: MFCD00007403
Vzorec:
C₄H₇NO₄ Bod varu: 93…95 °C (10 mmHg) Hustota: 1,202 Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007403 CAS číslo: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |