Ethyl nitroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
192333-25G
192333-5G
SIAL192333-25GEA
9190
CZK
SIAL192333-25G
SIAL192333-5G
Ethyl nitroacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl nitroacetate
Vzorec:
C₄H₇NO₄ Bod varu: 93…95 °C (13,3 hPa) Hustota: 1,226 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00007403 CAS číslo: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |