Tisk…
Sodium metaborate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
S0251-1KG S0251-500G
SIALS0251-1KGEA 1860 CZK
SIALS0251-1KG SIALS0251-500G
Sodium metaborate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium metaborate tetrahydrate
Vzorec: BNaO₂·4H₂O
MW: 137,86 g/mol
Bod tání: 57 °C
MDL Number: MFCD00149205
CAS číslo: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6